Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio Minicap™
Descripción
- No heparinizadas
- De extremo a extremo, con minitapones
- Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
- Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
- Con certificación de conformidad, con número de lote
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 20 μl |
| Longitud (métrico) | 30 ± 0,5 mm |
| Tipo | Pipeta capilar Minicap |
| Desechables | Sí |