Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio Minicap™
Descripción
- No heparinizadas
- Minitapones de extremo a extremo
- Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
- Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
- Con certificación de conformidad, con número de lote
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | coeficiente de variación: 1 %, exactitud: 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE según IVD 98/79 EG, certificado de conformidad |
| Descripción | Micropipetas capilares desechables, no heparinizadas, de extremo a extremo; incluye perilla de pipeta (por 1000 unidades) |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 10 x 100/paquete |
| Volumen (métrico) | 40 μl |
| Tipo | Pipeta capilar Minicap |
| Desechables | Sí |