Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio Minicap™
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μL
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Description
- No heparinizadas
- De extremo a extremo, con minitapones
- Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
- Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
- Con certificación de conformidad, con número de lote
Specifications
Specifications
| Exactitud | 0,5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 3 μl |
| Longitud (métrico) | 30 a 32 mm |
| Tipo | Pipeta capilar Minicap |
| Desechables | Sí |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction