Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio Minicap™
Código de producto. 11871060
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μL
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11871060 0,5 μl 1000 PCS
11780055 100 μl paquete de 1000
11871050 10 μl paquete de 1000
11821050 1 μl paquete de 1000
11722293 20 μl paquete de 1000
11881060 25 μl paquete de 1000
11831050 2 μl paquete de 1000
10666751 30 μL paquete de 1000
11841050 3 μl paquete de 1000
11851050 4 μl paquete de 1000
11757663 50 μl paquete de 1000
11861050 5 μl paquete de 1000
11732293 40 μl paquete de 1000
13 options
Código de producto. 11871060
Marca: Hirschmann™ 9000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita el llenado capilar sin errores en el laboratorio. Las micropipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio DURAN™ duradero.
  • No heparinizadas
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
  • Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
  • Con certificación de conformidad, con número de lote
Especificaciones
Exactitud 0,5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables