Learn More
Macherey-Nagel™ Microinserto de vidrio N11-1/N8-1 con abertura pequeña
Marca:  Macherey-Nagel™ 702968
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10658572
  • 23.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Transparente
0,1 ml
Cónico
100/Paq.
Vidrio
Para viales con abertura pequeña
31 mm
Viales de boca pequeña