Learn More
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico
La pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico se ha diseñado para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos.
Marca: Fisherbrand™ M4230NO250FS4
38.44 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las pipetas Pasteur fabricadas con vidrio sódico-cálcico son una buena alternativa a las pipetas de plástico
- Conforme a ISO 7712
- Pipetas Pasteur con punta fina alargada o corta (150 mm, 230 mm y 270 mm)
- Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
- El volumen de llenado es de aprox. 2 ml
- Ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados | |
Punta estándar | |
2 mL | |
Pipeta Pasteur desconectada | |
Pipetas Fisherbrand |
Vidrio Cal-Soda | |
1000/paq. | |
0,07 oz | |
230 mm | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30