Learn More
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Con tapón de algodón
Pipeta Pasteur desconectada
Estilo de punta:
Punta cerrada (aplicaciones especiales)
Punta estándar
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Las pipetas Pasteur fabricadas con vidrio sódico-cálcico son una buena alternativa a las pipetas de plástico
- Conforme a ISO 7712
- Pipetas Pasteur con punta fina alargada o corta (150 mm, 230 mm y 270 mm)
- Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
- El volumen de llenado es de aprox. 2 ml
- Ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio Cal-Soda |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Estilo de punta | Punta estándar |
| Volumen (imperial) | 0,07 oz |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Con tapón de algodón |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |