Learn More
Fisherbrand™ Pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 11775098 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Con tapón de algodón
Pipeta Pasteur desconectada
Estilo de punta:
Punta cerrada (aplicaciones especiales)
Punta estándar
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11775098
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La pipeta Pasteur de vidrio sódico-cálcico se ha diseñado para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos.
  • Las pipetas Pasteur fabricadas con vidrio sódico-cálcico son una buena alternativa a las pipetas de plástico
  • Conforme a ISO 7712
  • Pipetas Pasteur con punta fina alargada o corta (150 mm, 230 mm y 270 mm)
  • Pipetas Pasteur con y sin tapón de algodón
  • El volumen de llenado es de aprox. 2 ml
  • Ideal para su uso con pipetas Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Descripción Con constricción
Material Vidrio Cal-Soda
Para utilizar con (aplicación) Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio, líquidos de pipeteo, dosificación gota a gota de líquidos y reactivos, distribución de cantidades de líquidos calentados
Cantidad 1000/paq.
Estilo de punta Punta cerrada (aplicaciones especiales)
Volumen (imperial) 0,07 oz
Volumen (métrico) 2 mL
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur desconectada
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Pipetas Fisherbrand