Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de vidrio
Código de producto. p-8002053 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Número de tapón:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de tapón unitSize
11932138 1000 ml 29/32 cada uno
11912138 250 mL 24/29 cada uno
11902138 100 ml 19/26 cada uno
11992128 50 ml 19/26 cada uno
11922138 500 ml 24/29 cada uno
5 options
Código de producto. 11932138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
  • El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Certificación ISO 4800.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Cantidad 1PK
Llaves de paso Vidrio
Material del tope Vidrio, plástico
Número de tapón 29/32
Tipo de producto Separating funnel