Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
70.70€ - 105.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
Cantidad | 1 paquetes |
Llaves de paso | PTFE |
Material del tope | PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11982138
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11952138
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
77.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11962138
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
76.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11972138
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
91.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11942138
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 19/26 |
70.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
- El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
1 paquetes | |
PTFE |
ISO 4800 | |
PTFE | |
Embudo de separación |