Learn More
Hecht Karl™ Placa de vidrio
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Número de pocillos | 12 |
| Color | Transparente |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 60 mm |