Especificaciones
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |