Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Nano-Adamant UV254
184.00€ - 432.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa de vidrio |
Indicador fluorescente | UV254 |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10466912
|
Macherey-Nagel™
821110 |
10 x 10 cm |
184.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10661553
|
Macherey-Nagel™
821120 |
10 x 20 cm |
432.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
2-10 μm | |
Placa de vidrio | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g |