Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Click to view available options
Tipo:
Placa de vidrio
Placa de vidrio de baja fluorescencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Para utilizar con las unidades de electroforesis vertical SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 y SE400
- Normal (recto, sin muesca)
- Se suministran en paquetes de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400 |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 2/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 16 cm |
| Longitud (métrico) | 18 cm |
| Anchura (métrico) | 16 cm |