Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de disolvente de vidrio/PP/PTFE Fortuna Optifix
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
Marca:  Poulten Graf™ 101 08151
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10242371
  • 1160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Pistón dispensador sólido fabricado en vidrio
  • Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
  • Con certificado, numerado individualmente
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de disolvente Optifix Fortuna
De 20 a 100 ml
Unidad
Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio
Para la dispensación de disolventes
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Poulten Graf™ Dispensador de disolvente de vidrio/PP/PTFE Fortuna Optifix > Volumen: De 20 a 100 ml