Learn More
Fisherbrand™ Sonda de vidrio
Para su uso con: Termorregulador digital VTF y VTF EVO
Marca:  Fisherbrand™ A00000003
Código de producto. 11755674
  • 157.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 250 mm de longitud
  • Sumergible en líquido
Especificaciones
Especificaciones
Termorregulador digital VTF y VTF EVO
250 mm
Accesorio, sonda