Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo combinado de pH de vidrio rellenable
Click to view available options
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |