Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Código de producto. 10252801
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
5 ml
10 mL
15 ml
20 mL
25 ml
30 ml
40 mL
100 mL
Altura (métrico):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.7 in., 19 mm
0.7 in., 19 mm
0.8 in., 21 mm
0.9 in., 23 mm
0.9 in., 24 mm
1 in., 25 mm
1,1 in, 27 mm
1,1 in, 28 mm
1.2 in., 30 mm
1.2 in., 30 mm
1.3 in., 34 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
Código de producto. 10252801
Marca: Resch Glas™ 9400220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Especificaciones
Color del tapón Natural
Descripción Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diámetro exterior (imperial) 0.8 in., 21 mm
Color Transparente
Material Vidrio
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) A variety of laboratory applications
Altura (imperial) 2 in
Material (sello) Polyethylene
Estilo de cuello Rolled Rim
Volumen (imperial) 0.3 oz.
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapa a presión
Cantidad 200/Paq.
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Rolled Rim Vial