Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Marca:  Resch Glas™ 9400215
Código de producto. 10058790
  • 45.59€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Transparente
Vidrio
Tapa a presión
200/Paq.
19 mm
5 ml
40 mm
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio > Capacidad: 5 ml