Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Código de producto. 15344779 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 mL
14 ml
21 ml
28 ml
Tamaño del tapón:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modelo:
Achaparrado
Forma alargada
missing translation for 'unitSize'
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 15344779
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Almacene muestras de manera segura con viales de vidrio con perfil bajo o achaparrado. Los viales de muestras con cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Los tapones de rosca de polipropileno Fisherbrand™ se venden por separado.
  • Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B transparente
  • Opciones de perfil alto o achaparrado con tamaños de cuello estándar
  • 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
  • Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
Accesorio necesario:  Tapones de rosca de polipropileno negro Fisherbrand™ (se venden por separado, consulte 15304799). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio neutro (tipo IB)
Volumen (métrico) 7 ml
Modelo Achaparrado
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 42 mm
Tamaño del tapón 18 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.