Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 mL
14 ml
21 ml
28 ml
Tamaño del tapón:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modelo:
Achaparrado
Forma alargada
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
Descripción
- Fabricados con vidrio neutral de tipo 1B transparente
- Opciones de forma alta y baja con tamaños de cuello estándar
- 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
- Adecuado para medios, diagnóstico, almacenamiento, pantalla y aplicaciones de recolección de muestras
- Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio neutro (tipo IB) |
| Volumen (métrico) | 14 ml |
| Modelo | Achaparrado |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 58 mm |
| Tamaño del tapón | 22 mm |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto