Learn More
Fisherbrand™ Viales de muestras con cuello de rosca de vidrio
Código de producto. 15364779 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 mL
14 ml
21 ml
28 ml
Tamaño del tapón:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modelo:
Achaparrado
Forma alargada
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 190
paquete de 231
paquete de 264
paquete de 399
paquete de 666
paquete de 882
Código de producto. 15364779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras de manera segura con viales de vidrio con perfil bajo o achaparrado. Los viales de muestras con cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Los tapones de rosca de polipropileno Fisherbrand™ se venden por separado.
  • Fabricados con vidrio neutral de tipo 1B transparente
  • Opciones de forma alta y baja con tamaños de cuello estándar
  • 1 dram equivale a aproximadamente 3,55 ml (o 0,125 fl. oz.)
  • Adecuado para medios, diagnóstico, almacenamiento, pantalla y aplicaciones de recolección de muestras
  • Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Vidrio neutro (tipo IB)
Volumen (métrico) 28 ml
Modelo Achaparrado
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 72 mm
Tamaño del tapón 28 mm