Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 10-425
Código de producto. p-7113832 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Marking Spot unitSize
11511474 Transparente No paquete de 100
10521593 Transparente Sí paquete de 100
11531474 Ámbar Sí paquete de 100
3 options
Código de producto. 11511474
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La abertura amplia facilita el llenado con materiales viscosos.
  • La abertura amplia facilita el llenado con materiales viscosos
  • Cualquier combinación de vial de 1,5 ml con cuello de rosca de 10-425 y tapones de rosca de PP de 10 mm puede obtenerse como kit 2 en 1
  • Hay disponibles tapas superiores cerradas y septos de repuesto
  • Amplia gama de microinsertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,5 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <120 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND10
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm