Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Fondo cónico
Fondo plano
Marking Spot:
No
Sí
Volumen de trabajo (métrico):
1 ml
1,5 ml
1,65 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microvial |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <3 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1 ml |
| Estilo de la base | Fondo cónico |
| Mostrar más |