Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 110 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,65 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Cantidad | 100 |
| Mostrar más |