Learn More
KD Scientific Jeringa de vidrio
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
197.00€ - 262.00€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass |
---|---|
Calibre de aguja | No Needle Included |
Sin látex | Sí |
Tipo de producto | Jeringa |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12200109
|
KD Scientific
780871 |
1 mL | Luer Lock |
197.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15134184
|
KD Scientific
780873 |
5 mL | Luer Lock |
197.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12200119
|
KD Scientific
780874 |
10 mL | Luer Lock |
211.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15154184
|
KD Scientific
780875 |
20 mL | Luer Lock |
262.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15174184
|
KD Scientific
780878 |
100 mL | Luer Lock |
245.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Glass syringes to meet most applications
- Over 10 syringes are offered from 1.0 mL to 200 mL
- Made from heat resistant borosilicate glass
- The material and construction is resistant to breakage from shock and sudden temperature changes
- Annealed and tested until free of internal strain to withstand repeated washing
Especificaciones
Borosilicate Glass | |
Sí | |
Reusable | |
Luer Lock | |
No estéril |
No Needle Included | |
Jeringa | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
KD Scientific Jeringa de vidrio