Learn More
Palintest™ Tubos de ensayo de vidrio para fotómetro
Tubos de ensayo de vidrio fiables y duraderos aptos para todos los fotómetros.
Marca: Palintest™ PT595/5
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- 5 tubos de ensayo de repuesto compatibles con cualquier fotómetro
- Paquete de 5
- Se utiliza con un único soporte de cubeta ajustable y tiene capacidad para cualquier tubo de reactivo con un diámetro de 12 mm a 20 mm de diámetro
- Codificado para cubrir todas las necesidades del instrumento en lo que a rango de longitud de onda y configuración y análisis de calibración se refiere; el usuario solo tiene que empujar el tubo
Especificaciones
Tubo de ensayo | |
77 mm | |
Fotómetro; para fotómetro | |
5/pack | |
20 mm |
10 ml | |
Vidrio | |
Tapón | |
Sí |