missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Termómetro de vidrio con graduación integrada
Utilice estos termómetros sin mercurio para una variedad de aplicaciones de servicio de alimentos. Los termómetros de vidrio con graduación integrada Alla France™ contienen un líquido de llenado mucho menos tóxico que el mercurio.
Marca: Alla France™ 8010B120-vr
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para aplicaciones de leche, vino y panadería
- Termómetros con graduación incorporada y pieza de émbolo
- parte superior: diámetro 17 mm; longitud 205 mm
- parte inferior: diámetro 7/8 mm; longitud 70mm
- Inmersión: parcial, 70 mm
- De - 10 a + 120 °C
- Relleno de líquido rojo
- Fundas de protección alimentarias de polipropileno blanco para la industria alimentaria
Especificaciones
350 mm |