Learn More
Fisherbrand™ Recipiente de vidrio para trituradora de tejidos de PTFE
Código de producto. 10075911 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10075911
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con cabezal de émbolo para homogeneizar el material de tejido. El recipiente de vidrio de la trituradora de tejidos de PTFE está fabricado con vidrio borosilicatado.
  • Vidrio borosilicatado de precisión
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño Tamaño de orificio: 8mm
Esterilizables en autoclave Sí (individualmente)
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2mL
Material Vidrio
Tipo de producto Homogeneizador triturador de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Reducción del tamaño de partículas
Para utilizar con (equipo) Triturador de tejidos/homogeneizador, émbolo serrado o plano de PTFE
Longitud (métrico) 120mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.