Learn More
Fisherbrand™ Recipiente de vidrio para trituradora de tejidos de PTFE
Código de producto. 10299651 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10299651
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con cabezal de émbolo para homogeneizar el material de tejido. El recipiente de vidrio de la trituradora de tejidos de PTFE está fabricado con vidrio borosilicatado.
  • Vidrio borosilicatado de precisión
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño Tamaño de orificio: 12mm
Esterilizables en autoclave Sí (individualmente)
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Homogeneizador triturador de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Reducción del tamaño de partículas
Para utilizar con (equipo) Triturador de tejidos/homogeneizador, émbolo serrado o plano de PTFE
Longitud (métrico) 135mm