Learn More
Fisherbrand™ Recipiente de vidrio para trituradora de tejidos de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | Tamaño de orificio: 25mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí (individualmente) |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Homogeneizador triturador de tejidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción del tamaño de partículas |
| Para utilizar con (equipo) | Triturador de tejidos/homogeneizador, émbolo serrado o plano de PTFE |
| Longitud (métrico) | 175mm |