Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | Tamaño de orificio: 19mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí (individualmente) |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Homogeneizador triturador de tejidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción del tamaño de partículas |
| Para utilizar con (equipo) | Triturador de tejidos/homogeneizador, émbolo serrado o plano de PTFE |
| Longitud (métrico) | 155mm |