Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con reborde se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2800194
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084720
  • 75.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,6 ml
Sí
2000 ml
370 mm
±0,6 ml
A