Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con reborde
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Límite de error | ±0,025 ml |
| Tolerancia | ±0,025 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |