Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con reborde
Código de producto. p-8011849
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10767081
Marca: Hirschmann™ 2800198
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con reborde se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 570 mm
Límite de error ±2 ml
Tolerancia ±2 ml
Graduated Sí
Clase A