Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2820294
Descripción
- Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
- Con graduación de tinción azul
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
2000 ml | |
370 mm | |
Esmerilado estándar NS 29/32 | |
Sí |
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,6 ml | |
±0,6 ml | |
A |