Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2820292
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10597251
  • 72.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
  • Con graduación de tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
1000 ml
300 mm
Esmerilado estándar NS 19/32
Sí
Vidrio
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,6 ml
±0,6 ml
A
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio > Capacidad: 1000 ml; junta de toma: Esmerilado estándar NS 19/32