Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados USP de clase A
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados USP de clase A Hirschmann Instruments™ están fabricados con tubos de vidrio DURAN™ duraderos y están disponibles con un certificado de rendimiento por lotes, un certificado de rendimiento USP individual y un certificado de DAkkS.
Marca: Hirschmann™ 282018527
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Graduación azul
- Con identificación de lote fechada
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
Especificaciones
USP | |
200 mL | |
210 mm | |
±0.1 mL | |
A |
Polietileno | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
±0,1 ml | |
Sí |
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados USP de clase A > Capacidad: 200mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido