Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con esmerilado NS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1000 mL
2000 ml
5 l
10000 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con esmerilado NS y graduación azul
- Sin tapón
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 470 mm |
| Límite de error | ±1,2 ml |
| Junta cónica estándar | Esmerilado estándar NS 34/35 |
| Tolerancia | ±1,2 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |