Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase B.
Código de producto. 11752674
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11752674
Marca: Rogo Sampaic™ DGG012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
  • Con graduaciones en ámbar vitrificado
  • Con perilla de seguridad
Especificaciones
Exactitud 0,02 mL
Calibrado
Calibración 0.01mL
Clase B
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Graduaciones 0,01 mL
Color Negro
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 360 mm