Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase B.
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con graduaciones en ámbar vitrificado
- Con perilla de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Calibración | 0,1 ml |
| Clase | B |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 10 ml |