Learn More
Smeg™ Lavadora básica de instrumental de vidrio GW2145
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora básica de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg GW2145 tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
Marca: Smeg™ GW2145
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lavado hasta 95 °C
- Control electrónico programable por microprocesador
- Puerto de serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
- Secado termodinámico activo
- Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
- Dispensador de detergente alcalino en polvo, bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
- Es posible instalar una bomba peristáltica adicional.
- La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L
- Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304
- Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- Programas: 9 de serie, 6 gratis
- Dimensiones externas: L x F x Al: 450 x 620 x 850mm
- Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 370 x 480 x 570mm
- Enchufe Schuko de 16 A, 250 V incluido
- Carros superior e inferior D-CS1 y D-CS2 incluidos
Especificaciones
Lavadora básica de instrumental de vidrio | |
GW2145 | |
230 V |
Incluye carro para rejilla superior con brazo rociador y rejilla inferior | |
1/N/PE 3,3 kW máx. | |
50 Hz |
Título del producto
Smeg™ Lavadora básica de instrumental de vidrio GW2145 > Lavadora básica de instrumental de vidrio GW2145
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido