Learn More
Smeg™ Lavadora de la línea profesional de instrumental de vidrio GW3060BX
Se utiliza para la desinfección térmica antibacteriana. La lavadora de la línea profesional de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg GW3060BX tiene un sistema electrónico de bloqueo de puertas para la seguridad del usuario.
Marca: Smeg™ GW3060BX
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lavado hasta 95 °C
- Control electrónico programable por 3 microprocesadores
- Puerto serie RS232 para su conexión a una impresora externa o un PC
- Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles para mensajes en diferentes idiomas
- Condensador de vapor de alta eficacia con inyección de agua fría
- Secado termodinámico activo
- Condensador de vapor Ecoslim de alta eficacia con inyección de agua fría
- Bomba peristáltica para detergente líquido, neutralizador líquido
- Es posible instalar dos bombas peristálticas adicionales.
- La cámara de lavado y la puerta interior están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Los paneles externos están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Dos niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Contiene descalcificador de agua con sensor de sal
- Conexiones de agua fría, agua caliente y agua desmineralizada
- No contiene carros
- Programas: 20 predeterminados, 10 libres
- Dimensiones externas: L x F x Al: 600 x 640 x 850 mm
- Dimensiones internas de trabajo (L x F x Al): 525 x 490 x 570 mm
Especificaciones
Lavadora de la línea profesional de instrumental de vidrio | |
3/N/PE 7 kW máx. | |
50 Hz |
GW3060BX | |
400 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
SMG027 GLASSWARE WASHER GW3060
Tamaño : 753.7 kB
Título del producto
Smeg™ Lavadora de la línea profesional de instrumental de vidrio GW3060BX > Lavadora de la línea profesional de instrumental de vidrio GW3060BX
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido