Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitado de carbono vítreo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476285
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15476285
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039023.KT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
El carbono vítreo ofrece una alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Carbono vítreo
Altura (métrico) 70 mm
Cantidad Unidad
Tipo Vaso de precipitados