Learn More
Thermo Scientific Chemicals Navecillas de carbono vítreo
Código de producto. p-6685042
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29 mm x 16 mm x 10 mm
53 mm x 16 mm x 10 mm
76 mm x 33 mm x 25 mm
103 mm x 16 mm x 10 mm
Capacidad (métrico):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15406295
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039026.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Ofrece alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmeda y al desgaste abrasivo
  • Sin efectos de memoria ni contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • La resistencia al choque térmico permite tiempos de calentamiento y enfriamiento más cortos
  • Buena conductividad eléctrica
  • Se utiliza en recipientes para tecnología de materiales de ultra alta pureza como conexiones de semiconductores y formación de cristales, tales como cristales halogenuros dopados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Navecilla de carbono vítreo
Capacidad (métrico) 2 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 mm x 16 mm x 10 mm
Altura (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 29 mm
Anchura (métrico) 16 mm