Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Código de producto. 15433685
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7mL
25 ml
30 ml
125 mL
400mL
Diámetro exterior (métrico):
14mm
19mm
24mm
40 mm
57mm
Altura (métrico):
100mm
140mm
150 mm
160mm
195mm
Descripción:
Ángulo inferior: 30 grados
Ángulo inferior: 60 grados
Ángulo inferior: 90 grados
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15433685
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039019.KT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo inferior: 90 grados
Material Carbono vítreo
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de cristales
Capacidad (métrico) 400mL
Diámetro exterior (métrico) 57mm
Altura (métrico) 195mm
Product Type Crisol de carbón vítreo
Diámetro de base (métrico) 57mm