Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de evaporación con haces de electrones de carbón vítreo
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
286.00€ - 938.00€
Especificaciones
Descripción | Ángulo: 15 grados |
---|---|
Material | Carbono vítreo |
Para utilizar con (aplicación) | Haces de electrones de evaporación |
Product Type Specs | Crisol de carbón vítreo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15443755
|
Thermo Scientific Chemicals
040960.KT |
4mL | 29mm | 15mm | Ángulo: 15 grados | N/A | |||
15473755
|
Thermo Scientific Chemicals
040963.KT |
10 ml | 38mm | 20mm | Ángulo: 15 grados | N/A | |||
15453755
|
Thermo Scientific Chemicals
040961.KT |
7mL | 34mm | 17mm | Ángulo: 15 grados | N/A | |||
15463755
|
Thermo Scientific Chemicals
040962.KT |
8mL | 34mm | 18mm | Ángulo: 15 grados | N/A | |||
15483755
|
Thermo Scientific Chemicals
040964.KT |
16mL | 47mm | 18mm | Ángulo: 15 grados | N/A | |||
15493755
|
Thermo Scientific Chemicals
040965.KT |
30 ml | 50mm | 26mm | Ángulo: 15 grados |
938.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.Glassy carbon offers:
- Resistance to all wet decomposition agents
- No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
- No contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Resistive to abrasive wear
- Good electrical conductivity
Especificaciones
Ángulo: 15 grados | |
Carbono vítreo | |
Haces de electrones de evaporación | |
Crisol de carbón vítreo |
RUO - Para uso exclusivo en investigación