Learn More
Thermo Scientific™ Detector de fugas de gases GLD Pro y accesorios de flujómetros electrónicos GFM Pro para cromatografía de gases
Adaptador de sonda y maletín de transporte para su uso con el detector de fugas de gases Thermo Scientific™ GLD Pro.
Marca: Thermo Scientific™ 66002-002
22.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Adaptador de sonda y maletín de transporte para su uso con el detector de fugas de gases Thermo Scientific™ GLD Pro.
Bolsa de transporte blanda también para uso con equipos portátiles GFM Pro.Especificaciones
Maletín de transporte blando | |
Detector de fugas de gases GLD Pro y caudalímetro eléctrico GFM Pro |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.