Learn More
Gliclazida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15567719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15567719
Marca: Thermo Scientific Acros 461070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21187-98-4
Fórmula molecular C15H21N3O3S
Peso molecular (g/mol) 323.41
Número MDL MFCD00409893
Clave InChI BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
PubChem CID 3475
ChEBI CHEBI:31654
Nombre IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(4-metilfenil)sulfonilurea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gliclazide
Punto de fusión 163.0°C to 169.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.41
Porcentaje de pureza ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gliclazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.