Learn More
Glipizida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10768692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. 10768692
Marca: Thermo Scientific Acros 329110010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glipizide
CAS 29094-61-9
Color Blanco
Residuos de ignición 0.4% max.
Pérdida por secado 1% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C21H27N5O4S
Número MDL MFCD00072159
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4477
Sinónimo glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
Clave InChI ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Nombre IUPAC N-[2-[4-(ciclohexilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-metilpirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 445.5
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.5
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo